5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC3141-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAC3141-1G TCIAC3141-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₄ClFN₂O₂
MW: 190,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052698
Numéro CAS: 104222-34-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité