2-Chloro-4-(trifluorométhoxy)aniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C3142-1G C3142-5G
TCIAC3142-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAC3142-1G TCIAC3142-5G
2-Chloro-4-(trifluorométhoxy)aniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chloro-4-(trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211,57 g/mol
Point d'éclair: 98°C
Numéro MDL: MFCD01631704
Numéro CAS: 69695-61-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité