4-Chloro-2,5-xylidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chloro-2,5-dimethylaniline
C3145-1G C3145-5G
TCIAC3145-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAC3145-1G TCIAC3145-5G
4-Chloro-2,5-xylidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chloro-2,5-xylidine
Formule: C₈H₁₀ClN
MW: 155,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD08445705
Numéro CAS: 20782-94-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité