Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-4-(2-pyridylmethoxy)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Chloro-4-(pyridin-2-ylmethoxy)aniline

C3150-1G C3150-5G
TCIAC3150-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAC3150-1G TCIAC3150-5G
3-Chloro-4-(2-pyridylmethoxy)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Chloro-4-(2-pyridylmethoxy)aniline


Formule: C₁₂H₁₁ClN₂O
MW: 234,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD08699389
Numéro CAS: 524955-09-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ed329cd371226e09c56f63b237e55f696b5a7ff&vid=3ed329cd371226e09c56f63b237e55f696b5a7ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité