4-Cyano-4'-ethoxybiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4'-Ethoxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
C3153-5G C3153-25G
TCIAC3153-5GEA 82.5 EUR InStock
TCIAC3153-5G TCIAC3153-25G
4-Cyano-4'-ethoxybiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Cyano-4'-ethoxybiphenyl
Formule: C₁₅H₁₃NO
MW: 223,2700 g/mol
Numéro MDL: MFCD01218033
Numéro CAS: 58743-78-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 98.0 to 106.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité