4-Cyano-4'-hexyloxybiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4'-Hexyloxy-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Hexyloxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile, 6OCB, 4'-Cyano-4-hexyloxybiphenyl
C3155-5G C3155-25G
TCIAC3155-5GEA 93.5 EUR InStock
TCIAC3155-5G TCIAC3155-25G
4-Cyano-4'-hexyloxybiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Cyano-4'-hexyloxybiphenyl
Formule: C₁₉H₂₁NO
MW: 279,38 g/mol
Point de fusion: 58°C
Numéro MDL: MFCD00134145
Numéro CAS: 41424-11-7
EINECS: 255-358-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité