4-Cyano-4'-octylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Cyano-4'-n-octylbiphenyl, 4'-n-Octylbiphenyl-4-carbonitrile, 4'-n-Octyl-4-biphenylcarbonitrile, 8CB
C3156-5G C3156-25G
TCIAC3156-5GEA 115 EUR InStock
TCIAC3156-5G TCIAC3156-25G
4-Cyano-4'-octylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Cyano-4'-octylbiphenyl
Formule: C₂₁H₂₅N
MW: 291,43 g/mol
Point d'ébullition: 218°C
Numéro MDL: MFCD00075146
Numéro CAS: 52709-84-9
EINECS: 258-120-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité