5-Chloro-2-fluorobenzylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C3158-1G C3158-5G
TCIAC3158-1GEA 134 EUR InStock
TCIAC3158-1G TCIAC3158-5G
5-Chloro-2-fluorobenzylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
5-Chloro-2-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₇ClFN
MW: 159,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631440
Numéro CAS: 261723-26-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité