1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarbonitrile
C3161-5G C3161-25G
TCIAC3161-5GEA 222 EUR InStock
TCIAC3161-5G TCIAC3161-25G
1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile ≥98.0% (par GC)
1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile
Formule: C₁₁H₁₀ClN
MW: 191,6568 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Numéro MDL: MFCD00065239
Numéro CAS: 28049-61-8
EINECS: 248-799-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité