2-(3'-Chlorobiphenyl-3-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
C3162-200MG C3162-1G
TCIAC3162-200MGEA 42.9 EUR InStock
TCIAC3162-200MG TCIAC3162-1G
2-(3'-Chlorobiphenyl-3-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2-(3'-Chlorobiphenyl-3-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Formule: C₂₇H₁₈ClN₃
MW: 419,91 g/mol
Numéro MDL: MFCD28975106
Numéro CAS: 1443049-83-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 196.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité