2-(3'-Chlorobiphenyl-4-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
C3163-200MG C3163-1G
TCIAC3163-200MGEA 42.9 EUR InStock
TCIAC3163-200MG TCIAC3163-1G
2-(3'-Chlorobiphenyl-4-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥97.0% (par HPLC, azote total)
2-(3'-Chlorobiphenyl-4-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Formule: C₂₇H₁₈ClN₃
MW: 419,91 g/mol
Numéro MDL: MFCD28975107
Numéro CAS: 1443049-84-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 204.0 to 208.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité