3-Chlorosalicylaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Chloro-2-hydroxybenzaldehyde, 2-Hydroxy-3-chlorobenzaldehyde
C3166-1G C3166-5G
TCIAC3166-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAC3166-1G TCIAC3166-5G
3-Chlorosalicylaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Chlorosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Point d'ébullition: 63°C
Numéro MDL: MFCD04973581
Numéro CAS: 1927-94-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité