Cyclopentanecarbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C3167-5ML C3167-25ML
TCIAC3167-5MLEA 126 EUR InStock
TCIAC3167-5ML TCIAC3167-25ML
Cyclopentanecarbonitrile ≥98.0% (par GC)
Cyclopentanecarbonitrile
Formule: C₆H₉N
Point d'ébullition: 168°C
Point d'éclair: 56°C
Numéro MDL: MFCD00013741
Numéro CAS: 4254-02-8
EINECS: 224-229-2
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité