1-(3-Chlorophényl)-2-thiourée ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (3-Chlorophenyl)thiourea, 3-Chlorophenylthiourea, N-(3-Chlorophenyl)thiourea
C3168-1G C3168-5G
TCIAC3168-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAC3168-1G TCIAC3168-5G
1-(3-Chlorophényl)-2-thiourée ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1-(3-Chlorophényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₄Cl)NC(S)NH₂
MW: 186,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022165
Numéro CAS: 4947-89-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité