2-Chloro-4-phenylquinazoline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C3173-1G C3173-5G
TCIAC3173-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAC3173-1G TCIAC3173-5G
2-Chloro-4-phenylquinazoline ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4-phenylquinazoline
Formule: C₁₄H₉ClN₂
MW: 240,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD01152724
Numéro CAS: 29874-83-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=600bca037cb376aada3e3f51798533ac2b7479a1&vid=600bca037cb376aada3e3f51798533ac2b7479a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité