1-Chloro-2-naphthol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Chloronaphthalen-2-ol
C3175-1G C3175-5G
TCIAC3175-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAC3175-1G TCIAC3175-5G
1-Chloro-2-naphthol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Chloro-2-naphthol
Formule: C₁₀H₇ClO
MW: 178,62 g/mol
Point d'ébullition: 157°C
Numéro MDL: MFCD00997084
Numéro CAS: 633-99-8
EINECS: 211-200-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité