4-Chloro-3-nitrobenzamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3176-1G C3176-5G
TCIAC3176-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAC3176-1G TCIAC3176-5G
4-Chloro-3-nitrobenzamide ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-3-nitrobenzamide
Formule: C₇H₅ClN₂O₃
Numéro MDL: MFCD00017134
Numéro CAS: 16588-06-0
EINECS: 240-644-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc61455ec4b9dbad36fdedf1c96482e9291a6925&vid=fc61455ec4b9dbad36fdedf1c96482e9291a6925&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité