6,8-Dichloro-3-cyanochromone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6,8-Dichloro-3-cyanochromone, 6,8-Dichloro-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile, 6,8-Dichlorochromone-3-carbonitrile
C3178-1G C3178-5G
TCIAC3178-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAC3178-1G TCIAC3178-5G
6,8-Dichloro-3-cyanochromone ≥98.0% (par GC)
6,8-Dichloro-3-cyanochromone
Formule: C₁₀H₃Cl₂NO₂
Numéro MDL: MFCD00192004
Numéro CAS: 72798-32-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 176.0 to 180.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité