4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C3187-200MG C3187-1G
TCIAC3187-200MGEA 39.6 EUR InStock
TCIAC3187-200MG TCIAC3187-1G
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
Formule: C₁₅H₁₀ClN₃
MW: 267,716 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191930
Numéro CAS: 128143-89-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cfbffc068ac06c478db054dcc1b22e64db9f13c5&vid=cfbffc068ac06c478db054dcc1b22e64db9f13c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité