3-Chloro-4-méthylanisole ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4-methoxy-1-methylbenzene, 3-Chloro-4-methylanisole, 2-Chloro-4-methoxytoluene
C3190-5G C3190-25G
TCIAC3190-5GEA 55 EUR InStock
TCIAC3190-5G TCIAC3190-25G
3-Chloro-4-méthylanisole ≥95.0% (par GC)
3-Chloro-4-méthylanisole
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Point d'ébullition: 213°C
Numéro MDL: MFCD00087376
Numéro CAS: 54788-38-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e005db93db51ee33f4497ef4bfe570f6256a2ed4&vid=e005db93db51ee33f4497ef4bfe570f6256a2ed4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité