Cyclohexènecarbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C3191-1G C3191-5G
TCIAC3191-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAC3191-1G TCIAC3191-5G
Cyclohexènecarbonitrile ≥98.0% (par GC)
Cyclohexènecarbonitrile
Formule: C₇H₉N
Point d'ébullition: 74°C
Point d'éclair: 83°C
Numéro MDL: MFCD00013772
Numéro CAS: 1855-63-6
EINECS: 217-454-2
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité