5-Chloro-1-methylisatin ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Chloro-1-methylindole-2,3-dione, 5-Chloro-1-methylindoline-2,3-dione, 5-Chloro-1-methyl-2,3-indolinedione
C3195-200MG C3195-1G
TCIAC3195-200MGEA 74.8 EUR InStock
TCIAC3195-200MG TCIAC3195-1G
5-Chloro-1-methylisatin ≥98.0% (par GC)
5-Chloro-1-methylisatin
Formule: C₉H₆ClNO₂
MW: 195,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD02956479
Numéro CAS: 60434-13-1
EINECS: 262-231-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité