3-(1H-Indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(Cyanoacetyl)indole
C3197-1G C3197-5G
TCIAC3197-1GEA 117 EUR InStock
TCIAC3197-1G TCIAC3197-5G
3-(1H-Indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile ≥98.0% (par GC)
3-(1H-Indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile
Formule: C₁₁H₈N₂O
MW: 184,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD04610443
Numéro CAS: 20356-45-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b610cb55b577cd7fea7be500964e7a19639bd8e&vid=3b610cb55b577cd7fea7be500964e7a19639bd8e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité