Chloroformamidine hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C3199-5G C3199-25G
TCIAC3199-5GEA 24.2 EUR InStock
TCIAC3199-5G TCIAC3199-25G
Chloroformamidine hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Chloroformamidine hydrochloride
Formule: CH₄Cl₂N₂
Point de fusion: 180°C
Numéro MDL: MFCD00035527
Numéro CAS: 29671-92-9
EINECS: 249-765-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité