(S)-1-(Chloroacetyl)-2-pyrrolidinecarbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3202-25G C3202-5G
TCIAC3202-25GEA 318 EUR InStock
TCIAC3202-25G TCIAC3202-5G
(S)-1-(Chloroacetyl)-2-pyrrolidinecarbonitrile ≥98.0% (par GC)
(S)-1-(Chloroacetyl)-2-pyrrolidinecarbonitrile
Formule: C₇H₉ClN₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08689902
Numéro CAS: 207557-35-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -150.0 to -160.0 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité