Cinnamylphosphonic acid ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Phenyl-2-propenylphosphonic acid
C3204-200MG C3204-1G
TCIAC3204-200MGEA 52.8 EUR InStock
TCIAC3204-200MG TCIAC3204-1G
Cinnamylphosphonic acid ≥98.0% (par HPLC)
Cinnamylphosphonic acid
Formule: C₉H₁₁O₃P
MW: 198,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD19105641
Numéro CAS: 146404-58-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 170.0 to 175.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité