5-Chloro-2,3-diphenylpyrazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3205-1G C3205-5G
TCIAC3205-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAC3205-1G TCIAC3205-5G
5-Chloro-2,3-diphenylpyrazine ≥98.0% (par GC)
5-Chloro-2,3-diphenylpyrazine
Formule: C₁₆H₁₁ClN₂
MW: 266,73 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Numéro MDL: MFCD00234892
Numéro CAS: 41270-66-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ccbe795977e640ce61413fc2b7423b883ff83fe4&vid=ccbe795977e640ce61413fc2b7423b883ff83fe4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité