1-Chloro-2,4-bis(hexyloxy)benzene ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C3206-1G C3206-5G
TCIAC3206-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAC3206-1G TCIAC3206-5G
1-Chloro-2,4-bis(hexyloxy)benzene ≥96.0% (par GC)
1-Chloro-2,4-bis(hexyloxy)benzene
Formule: C₁₈H₂₉ClO₂
MW: 312,88 g/mol
Numéro MDL: MFCD29089351
Numéro CAS: 851228-26-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité