2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3208-5G C3208-25G
TCIAC3208-5GEA 94.6 EUR InStock
TCIAC3208-5G TCIAC3208-25G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆ClF₃O
MW: 210,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631469
Numéro CAS: 64372-62-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d33dd50bec0d8f7c5bbac49bbef245add8617d6&vid=6d33dd50bec0d8f7c5bbac49bbef245add8617d6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité