5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Chloro-2-ethoxybenzeneboronic acid
C3210-1G C3210-5G
TCIAC3210-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAC3210-1G TCIAC3210-5G
5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BClO₃
MW: 200,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD03427055
Numéro CAS: 352534-86-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 110.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité