4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chloro-3-nitrobenzeneboronic acid
C3212-1G C3212-5G
TCIAC3212-1GEA 82.5 EUR InStock
TCIAC3212-1G TCIAC3212-5G
4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BClNO₄
MW: 201,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD02258950
Numéro CAS: 151169-67-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89c2de773946086aa856ee0be079e2c577b24dc0&vid=89c2de773946086aa856ee0be079e2c577b24dc0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité