2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
C3213-200MG C3213-1G
TCIAC3213-200MGEA 67.1 EUR InStock
TCIAC3213-200MG TCIAC3213-1G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BClF₃O₂
MW: 224,3726 g/mol
Numéro MDL: MFCD09258745
Numéro CAS: 957061-11-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45f1644941a6ac7a63760e81f0c316f0de530110&vid=45f1644941a6ac7a63760e81f0c316f0de530110&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité