ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Chloro-3',4'-difluoroacetophenone, 2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanone
C3215-1G C3215-5G
TCIAC3215-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAC3215-1G TCIAC3215-5G
ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone ≥98.0% (par GC)
ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone
Formule: C₈H₅ClF₂O
MW: 190,5745 g/mol
Numéro MDL: MFCD03966888
Numéro CAS: 51336-95-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd0d28cfbddf0012c962d05796dbf7438cb4d30d&vid=dd0d28cfbddf0012c962d05796dbf7438cb4d30d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité