4-Chloro-α,α,α,3-tétrafluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3216-1G C3216-5G
TCIAC3216-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAC3216-1G TCIAC3216-5G
4-Chloro-α,α,α,3-tétrafluorotoluène ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-α,α,α,3-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃ClF₄
MW: 198,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060646
Numéro CAS: 32137-20-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité