2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Cyano-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
C3217-1G C3217-5G
TCIAC3217-1GEA 113 EUR InStock
TCIAC3217-1G TCIAC3217-5G
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide ≥98.0% (par GC)
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Formule: C₁₀H₇F₃N₂O
MW: 228,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD05669245
Numéro CAS: 24522-30-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité