Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C3218-5G C3218-25G
TCIAC3218-5GEA 44 EUR InStock
TCIAC3218-5G TCIAC3218-25G
Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate
Formule: C₂₁H₂₁N·HCl·11/2H₂O
Numéro MDL: MFCD00012538
Numéro CAS: 41354-29-4
EINECS: 213-535-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02773
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (after drying)
Drying loss 7.0 to 9.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité