4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Carboxy-2-fluorobenzeneboronic acid
C3220-1G C3220-5G
TCIAC3220-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAC3220-1G TCIAC3220-5G
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₄
MW: 183,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD08458473
Numéro CAS: 851335-07-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a194abd5ab130fabe02e00cd5b7bd59693f4eef2&vid=a194abd5ab130fabe02e00cd5b7bd59693f4eef2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité