2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4-ethoxybenzeneboronic acid
C3222-200MG C3222-1G
TCIAC3222-200MGEA 38.5 EUR InStock
TCIAC3222-200MG TCIAC3222-1G
2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BClO₃
MW: 200,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD02684318
Numéro CAS: 313545-44-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed1eb613b7921966c6a263aab5e2da78e315e74f&vid=ed1eb613b7921966c6a263aab5e2da78e315e74f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 110.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité