4-Chloro-2-formylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC3223-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAC3223-1G
4-Chloro-2-formylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Chloro-2-formylphenylboronic acid
Formule: C₇H₆BClO₃
MW: 184,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD08689492
Numéro CAS: 913835-76-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité