5-Cyano-2-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid
C3227-1G C3227-5G
TCIAC3227-1GEA 96.8 EUR InStock
TCIAC3227-1G TCIAC3227-5G
5-Cyano-2-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
5-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,9300 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095147
Numéro CAS: 468718-30-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f4d497dbe50ee7198528ab9ee1ea554798a443f&vid=7f4d497dbe50ee7198528ab9ee1ea554798a443f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité