Cesium Pivalate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C3230-1G C3230-5G
TCIAC3230-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAC3230-1G TCIAC3230-5G
Cesium Pivalate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Cesium Pivalate
Formule: C₅H₉CsO₂
Point de fusion: 348°C
Numéro MDL: MFCD10567040
Numéro CAS: 20442-70-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité