4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid
C3231-1G C3231-5G
TCIAC3231-1GEA 170 EUR InStock
TCIAC3231-1G TCIAC3231-5G
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BNO₂
MW: 160,97 g/mol
Point de fusion: 191°C
Numéro MDL: MFCD01632200
Numéro CAS: 91983-26-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=769e6649659a9b6442d239d530ea615cd16cfb0a&vid=769e6649659a9b6442d239d530ea615cd16cfb0a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 113.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité