4-Carboxy-3-nitrophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Borono-2-nitrobenzoic acid, 3-Nitro-4-carboxyphenylboronic acid, 4-Carboxy-3-nitrobenzeneboronic acid
C3233-200MG C3233-1G
TCIAC3233-200MGEA 33 EUR InStock
TCIAC3233-200MG TCIAC3233-1G
4-Carboxy-3-nitrophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Carboxy-3-nitrophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BNO₆
MW: 210,94 g/mol
Point de fusion: 220°C
Numéro MDL: MFCD10696661
Numéro CAS: 80500-28-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c206d37484dbad8e6f09e96eb8c621dbe8b4e84f&vid=c206d37484dbad8e6f09e96eb8c621dbe8b4e84f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 109.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité