4-Chloro-3-fluoropyridine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3245-1G C3245-5G
TCIAC3245-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAC3245-1G TCIAC3245-5G
4-Chloro-3-fluoropyridine ≥95.0% (par GC)
4-Chloro-3-fluoropyridine
Formule: C₅H₃ClFN
Point d'ébullition: 139°C
Point de fusion: -24°C
Point d'éclair: 28°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03453233
Numéro CAS: 2546-56-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afb2fe0c787bf3d3fc7db3d60e54dd975a80bc89&vid=afb2fe0c787bf3d3fc7db3d60e54dd975a80bc89&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité