5-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-5-carboxyphenylboronic acid
C3246-1G C3246-5G
TCIAC3246-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAC3246-1G TCIAC3246-5G
5-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
5-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BClO₄
MW: 200,3800 g/mol
Numéro MDL: MFCD08689491
Numéro CAS: 913835-75-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99f47053e6671dfed16f9e9993abb83372c16c4b&vid=99f47053e6671dfed16f9e9993abb83372c16c4b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité