4-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chloro-2-methoxybenzeneboronic acid, (4-Chloro-2-methoxyphenyl)boronic acid
C3248-200MG C3248-1G
TCIAC3248-200MGEA 34.1 EUR InStock
TCIAC3248-200MG TCIAC3248-1G
4-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₃
MW: 186,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD02684317
Numéro CAS: 762287-57-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6d2b1220e9c9b7885e05bd630e5d1cf6f462ab4&vid=a6d2b1220e9c9b7885e05bd630e5d1cf6f462ab4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité