Carboxymethyldextran sodium salt, M.W. ~ 10000
Fournisseur: TCI
C3250-1G C3250-5G
TCIAC3250-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAC3250-1G TCIAC3250-5G
Carboxymethyldextran sodium salt, M.W. ~ 10000
Carboxymethyldextran sodium salt
Numéro MDL: MFCD00146477
Numéro CAS: 39422-83-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Content (Sodium) 6.5 to 9.5 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 8.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité