Carboxymethyldextran sodium salt, M.W. ~ 40000
Fournisseur: TCI
C3251-1G C3251-5G
TCIAC3251-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAC3251-1G TCIAC3251-5G
Carboxymethyldextran sodium salt, M.W. ~ 40000
Carboxymethyldextran sodium salt
Numéro MDL: MFCD00146477
Numéro CAS: 39422-83-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Content (Sodium) 6.5 to 9.5 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 8.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité