(Chloromethyl)dimethoxy(methyl)silane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3256-1G C3256-5G
TCIAC3256-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC3256-1G TCIAC3256-5G
(Chloromethyl)dimethoxy(methyl)silane ≥97.0% (par GC)
(Chloromethyl)dimethoxy(methyl)silane
Formule: C₄H₁₁ClO₂Si
Point d'ébullition: 140°C
Point d'éclair: 55°C
Numéro MDL: MFCD04974117
Numéro CAS: 2212-11-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38ebfdb6ca93d7284f35616854fb4ce0e5c82815&vid=38ebfdb6ca93d7284f35616854fb4ce0e5c82815&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité