(Chloromethyl)diethoxy(methyl)silane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Chloromethylmethyldiethoxysilane
C3257-5G C3257-25G
TCIAC3257-5GEA 41.8 EUR InStock
TCIAC3257-5G TCIAC3257-25G
(Chloromethyl)diethoxy(methyl)silane ≥98.0% (par GC)
(Chloromethyl)diethoxy(methyl)silane
Formule: C₆H₁₅ClO₂Si
MW: 182,72 g/mol
Point d'ébullition: 161°C
Point d'éclair: 37°C
Numéro MDL: MFCD00018878
Numéro CAS: 2212-10-4
EINECS: 218-657-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26ad640befe4042dbd482ad0e6722830bf24851b&vid=26ad640befe4042dbd482ad0e6722830bf24851b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité